Learn More
Invitrogen™ CCL6 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EMCCL6
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15485233
  • 626.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Mouse CCL6 ELISA quantitates Ms CCL6 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms CCL6. Principle of the method The Mouse CCL6 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CCL6 (22-95) und CCL6 (23-95) sind potente Chemoattraktanten.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P27784
18 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
20305
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Immunologie
2 bis 8 °C
Maus
4 Std 45 Min
15.63 bis 1000 pg/ml
18 bis 1000 pg/ml
Biotin
Chemokin und Rezeptoren
Erkennung von Maus-CCL6, keine Kreuzreaktivität mit rekombinanter Maus-CCL3, -CCL4 oder -CCL9
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
MRP-1, Scya6, c10
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl
RP23-320E6.4, MRP-1, Scya6, c10
1 Std 20 Min