Learn More
ACROBiosystems Mouse CD3 epsilon Protein, Fc Tag
423.38 € - 2661.24 €
Spezifikation
Molekulargewicht 36 kDa
Quelle Mouse CD3E, Fc Tag (CDE-M5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 23 - Asp 108 (Accession # P22646).
Immunogen Asp 23 - Asp 108
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias FLJ18683,T3E,TCRE,CD3E,CD3-epsilon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15876397
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDE-M5256-100UG
100 μg
423.38 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15886397
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDE-M5256-1MG
1 mg
2661.24 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD3e molecule, epsilon is also known as CD3E, is a T-cell surface single-pass type I membrane glycoprotein. CD3E contains 1 Ig-like (immunoglobulin-like) domain and 1 ITAM domain. CD3E, together with CD3-gamma, CD3-delta and CD3-zeta, and the T-cell receptor alpha/beta and gamma/delta heterodimers, forms the T cell receptor-CD3 complex. This complex plays an important role in coupling antigen recognition to several intracellular signal-transduction pathways. The genes encoding the epsilon, gamma and delta polypeptides are located in the same cluster on chromosome 11. The epsilon polypeptide plays an essential role in T-cell development. CD3E plays an essential role in T-cell development, and defects in CD3E gene cause severe immunodeficiency. CD3E gene has also been linked to a susceptibility to type I diabetes in women. CD3E has been shown to interact with TOP2B, CD3EAP and NCK2.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 36 kDa. The protein migrates as 40-43 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
36 kDa
Asp 23 - Asp 108
FLJ18683,T3E,TCRE,CD3E,CD3-epsilon
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Mouse CD3E, Fc Tag (CDE-M5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 23 - Asp 108 (Accession # P22646).
-20°C
CD3 epsilon
Mouse
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens