Learn More
Invitrogen™ CXCL15 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EMCXCL15
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15475253
  • 626.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Mouse CXCL15 ELISA quantitates Ms CXCL15 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms CXCL15. Principle of the method The Mouse CXCL15 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Chemotaktisch gegenüber Neutrophilen. Beteiligt am lungenspezifischen Neutrophilentransport unter normalen und entzündlichen Bedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q9WVL7
0,8 ng/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
20309
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Entzündungen
2 bis 8 °C
Maus
4 Std 45 Min
0.819 bis 200 ng/ml
0.8 bis 200 ng/ml
Biotin
Chemokin und Rezeptoren
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt Maus-CXCL15. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Il8, Scyb15, lungkine,weche
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Il8, Scyb15, lungkine, weche
1 Std 20 Min