missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Fc gamma RIII (CD16) APC-conjugated Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
Marke: R&D Systems FAB19601A-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fc gamma RIII (CD16) Monoclonal specifically detects Fc gamma RIII (CD16) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| Fc gamma RIII (CD16) | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
| CD16, CD16A, Fc fragment of IgG receptor IIIa, FCG3, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3, IMD20 | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 2214 | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 275003 | |
| Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
| Q5D5J5 | |
| Fcgr3 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Fc gamma RIII Ala31-Thr215 Accession # Q5D5J5 | |
| 100 Tests | |
| Primary | |
| Detects mouse Fc gamma RIIIA/B (CD16) in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse Fcrl3/CD16-2, rmFc gamma RIA or rhFc gamma RIIA is observed. | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur