Learn More
Mouse ICAM-5 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  R&D Systems MAB1173-SP
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18709427
  • 176.00 € / 25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ICAM-5 Monoclonal specifically detects ICAM-5 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ICAM-5
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL
Q60625
ICAM5
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse ICAM-5 Leu31-Arg828 (Pro47Arg) Accession # Q60625
25 μg
Primary
Detects mouse ICAM-5 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant mouse (rm) DCC, rmICAM-1, rhICAM-1, rmICAM-2, rhICAM-3, rmMadCAM, rhCD31, or rmVCAM-1.
Mouse
Purified
Western Blot
191321
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
ICAM5, ICAM-5, intercellular adhesion molecule 5, intercellular adhesion molecule 5, telencephalin, Telencephalin, TLCNTelencephalin, TLNtelencephalin
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
7087
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only