Learn More
Invitrogen™ IGFBP-5 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMIGFBP5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Mouse IGF Binding Protein 5 (Ms IGFBP-5) ELISA quantitates Ms IGFBP-5 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IGFBP-5. Principle of the method The Mouse IGFBP-5 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Die insulinähnlichen Wachstumsfaktorbindungsproteine (IGFBPs) sind eine Familie homologer Proteine, die mit den IGFs gemeinsam entwickelt wurden. Sie dienen nicht nur als Wechselmoleküle für die löslichen IGFs, sondern verleihen dem IGF-Signalsystem auch eine Regelungsebene. Die physikalische Verknüpfung der IGFBPs mit IGF beeinflusst die Bioverfügbarkeit der Wachstumsfaktoren sowie deren Konzentration und Verteilung in der extrazellulären Umgebung. Darüber hinaus scheinen die IGFBPs unabhängig von den IGFs biologische Aktivität zu entwickeln. Bisher wurden sieben IGFBPs beschrieben, die sich jeweils in ihrer Gewebeverteilung, Halbwertszeit und Modulation von IGF-Interaktionen mit ihren Rezeptoren unterscheiden. Beispielsweise wird IGFBP1 durch die Insulinproduktion negativ reguliert. Das IGFBP1-Gen wird während der fötalen Leberentwicklung und als Reaktion auf Ernährungsänderungen und Diabetes auf hohem Niveau exprimiert. Es liegt nahe, dass IGFBP2 als Chaperon fungiert und IGFs zu ihrem Zielgewebe eskortiert. Es wird in mehreren menschlichen Geweben exprimiert, einschließlich fötalem Auge und fötalem Gehirn. IGFBP3 ist der am häufigsten vorkommende IGFBP und ist mit etwa 80 % der Serum-IGFs verflochten. Sowohl IGFBP3 als auch IGFBP4 werden als Reaktion auf eine Schnittverletzung durch dermale Fibroblasten freigesetzt. IGFBP5 wird von Myoblasten sezerniert und kann eine Schlüsselrolle bei der Muskeldifferenzierung spielen.Spezifikation
Gehäuse Q07079 | |
5 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
16011 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entwicklung | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
4.12 bis 3000 pg/ml | |
5 bis 3000 pg/ml | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AI256729, AW208790, IGFBP-5, IGFBP-5P | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl | |
AI256729, AW208790, IGFBP-5, IGFBP-5P | |
1 Std 20 Min |