Learn More
Gibco™ Mouse IL-1 beta Recombinant Protein
Recombinant IL1B is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
Marke:  Gibco™ PMC0816
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10354303
  • 536.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IL-1 beta Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL-1 is involved in a number of biological process including the stimulation of T-helper cells, promotion proliferation and synthesis of immunoglobulins, and the activation of fibroblasts and NK cells.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
17 kDa
25μg
Mouse
Carrier-Free
25 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Gibco™
16176
Sequential Chromatography
IL-1β
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
Wet Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Stem Cell Research, Immunology
95 %