Learn More
Gibco™ Mouse IL-1 beta Recombinant Protein
Recombinant IL1B is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
Marke:  Gibco™ PMC0814
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10444943
  • 179.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IL-1 beta Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL-1 is involved in a number of biological process including the stimulation of T-helper cells, promotion proliferation and synthesis of immunoglobulins, and the activation of fibroblasts and NK cells.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
Sequential Chromatography
IL-1β
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Stem Cell Research, Angiogenesis
95 %
17 kDa
5μg
Mouse
Carrier-Free
5 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Gibco™