Learn More
Gibco™ Mouse IL-2 Recombinant Protein
Recombinant IL-2 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
Marke:  Gibco™ PMC0021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10202543
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IL-2 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL-2 causes proliferation of T cells and is a central regulator of immune responses.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
∼17 kDa
100μg
Mouse
Carrier-Free
100 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Interleukins
Gibco™
16183
Sequential Chromatography
IL-2
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
Wet Ice
Cytokines & Receptors
Lyophilized
Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Research, Angiogenesis, Oncology
95 %