Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-33 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Speziell entwickelt für die präzise Messung von Maus-IL-33-Proteinkonzentrationen aus Proben, einschließlich Serum- und Zellkulturüberständen.
240.00 € - 544.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse Q8BVZ5 |
---|---|
Assay-Bereich | 25 bis 3,000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 25 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15511117
|
Invitrogen™
88-7333-86 |
10 x 96 Tests |
544.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15299234
|
Invitrogen™
88-7333-22 |
2 x 96 Tests |
240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Interleukin-33 (IL-33) enthält aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentrationen des Maus-Proteins IL-33.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Das Mouse IL-33-ELISA Ready-SET-Go!-Reagenzienset (mit oder ohne Mikrotiterplatten mit hoher Affinitätsbindung) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbent-Assays (ELISA)Spezifikation
Gehäuse Q8BVZ5 | |
25 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL-1, IL1-BETA, IL1F2 | |
HRP | |
Plasma, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Interleukin-33 | |
1 Std 45 Min |
25 bis 3,000 pg/ml | |
Biotin | |
Serum, Überstand | |
ELISA | |
77125 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, Beschichtungspuffer 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer, Assay-Verdünnungsmittel: 5x konzentriert, Nachweisenzym: Vortitrierte Streptavidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte NUNC MaxiSorp Flachboden (enthalten im Lieferumfang der Produktnr. mit den Endungen -22, -44, -76 und -86 enthalten) | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
24 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke