Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platinum ELISA-Kit für Maus-IP-10
Für den quantitativen Nachweis von Maus-IP-10.
Marke: Invitrogen™ BMS6018
545.24 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit polyklonalem Antikörper gegen Maus-IP-10
Biotin-Konjugat (polyklonaler Anti-Maus-IP-10-Antikörper)
Streptavidin-HRP
Maus-IP-10-Standard, gefriergetrocknet, 1.000 pg/ml nach Rekonstitution
Probenverdünner
Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
Stopplösung (1M Phosphorsäure)
Blauer Farbstoff
Grüner Farbstoff
Roter Farbstoff
Klebefolien
Beschreibung
Der ELISA für das inflammatorische Maus-Protein 10/CXCL10 (Maus-IP-10) quantifiziert Maus-IP-10 in Mausserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Maus-IP-10.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-IP-10 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
Gehäuse P17515 | |
6,5 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
C7; CRG-2; INP10; IP-10; IP10; Ifi10; Scyb10, gIP-10; mob-1 | |
8.4 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
3 Std 10 Min |
7.8 bis 500 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
15945 | |
7.2 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Tests | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Interferon-gamma-induzierbares Protein 10, CXCL10 | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke