Learn More
ACROBiosystems Mouse LILRB4 / CD85k / ILT3 Protein, His Tag
544.34 € - 2927.37 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_038560.1
Molekulargewicht 25.9 kDa
Quelle Mouse LILRB4, His Tag (CDK-M5229) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Lys 238 (Accession # Q64281-1).
Immunogen Gly 24 - Lys 238
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16487379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDK-M5229-1MG
1 mg
2927.37 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15836417
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDK-M5229-100UG
100 μg
544.34 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 4 (LILRB4) is also known as CD85 antigen-like family member K (CD85K), Immunoglobulin-like transcript 3 (ILT-3), Leukocyte immunoglobulin-like receptor 5 (LIR-5), Monocyte inhibitory receptor HM18, which belongs to the leukocyte immunoglobulin-like receptor (LIR) family. LILRB4 / CD85K contains 2 Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains. CD85K is detected in monocytes, macrophages, dendritic cells, lung, natural killer cells and B-cells. LILRB4 / CD85K is receptor for class I MHC antigens. CD85K recognizes a broad spectrum of HLA-A, HLA-B, HLA-C and HLA-G alleles, involved in the down-regulation of the immune response and the development of tolerance. LILRB4 interferes with TNFRSF5-signaling and NF-kappa-B up-regulation and inhibits receptor-mediated phosphorylation of cellular proteins and mobilization of intracellular calcium ions.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 25.9 kDa. The protein migrates as 33-42 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_038560.1
Mouse LILRB4, His Tag (CDK-M5229) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Lys 238 (Accession # Q64281-1).
-20°C
LILRB4
Mouse
PBS, pH7.4
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
25.9 kDa
Gly 24 - Lys 238
LILRB4,ILT3,LIR5,CD85K,HM18
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE