Learn More
Invitrogen™ MDC (CCL22) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMCCL22
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Mouse MDC (CCL22) ELISA quantitates Ms MDC in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms MDC. Principle of the method The Mouse MDC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CCL22 kann eine Rolle beim Verschleppen von aktivierten/Effektor-T-Lymphozyten zu entzündlichen Standorten und anderen Aspekten der aktivierten T-Lymphozyten-Physiologie spielen. Auch ist es chemotaktische für Monozyten, dendritische Zellen und natürliche Killerzellen. CCL22 ist ein mildes Chemoattraktant für primär aktivierte T-Lymphozyten und ein potentes Chemoattraktant für chronisch aktivierte T-Lymphozyten, zeigt jedoch keine Chemoattraktant-Aktivität für Neutrophile, Eosinophile und ruhende T-Lymphozyten. Bindet an CCR4.Spezifikation
Gehäuse O88430 | |
2 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
20299 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entzündungen | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
2.46 bis 600 pg/ml | |
2 bis 600 pg/ml | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ABCD-1, DCBCK, MDC, Scya22 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
ABCD-1, DCBCK, MDC, Scya22 | |
1 Std 20 Min |