Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse MIP-1 alpha (CCL3) ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung von Maus-MIP-1 alpha-Proteinkonzentrationen aus Proben, einschließlich Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen. MIP-1alpha und MIP-1beta gehören zur Familie der Zystein-Zystein-(cc-)Chemokine.
Marke: Invitrogen™ 88-56013-88
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Beinhaltet: Capture-Antikörperkonzentrat
Nachweisantikörperkonzentrat
Mouse MIP-1 alpha-Standard (lyophilisiert): 100 pg/ml nach Rekonstitution
Beschichtungspufferkonzentrat
Assay-Puffer A-Konzentrat (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Vortitrierte Streptavidin-HRP
Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
96-Well-Platte im Lieferumfang der Produktnummern mit den Endungen -22, -76 und -86 enthalten
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für das Maus-Makrophagen-Entzündungsprotein 1 alpha (CCL3) (MIP-1α) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins MIP-1α.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Mouse MIP-1 alpha (CCL3) Ready-SET-Go! -ELISA-Set enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA)Spezifikation
Gehäuse P10855 | |
0,8 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AI323804,G0S19-1,LD78alpha,MIP-1alpha,MIP1-(a),MIP1-alpha,Mip1a,Scya3 | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
24 Std 30 Min |
0.8 bis 50 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
20302 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86) | |
10 x 96 Tests | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Kleines induzierbares Zytokin A3, SCYA3, CCL3 | |
1 Std 45 Min |