Learn More
Invitrogen™ MIP-3 beta (CCL19) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMCCL19
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Mouse Macrophage Inflammatory Protein 3 beta (CCL19) (Ms MIP-3β) ELISA quantitates Ms MIP-3β in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms MIP-3β. Principle of the method The Mouse MIP-3β solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CCL19, auch MIP-3beta (Macrophage Inflamatory Protein3 beta) genannt, ist ein Mitglied der CC-Unterfamilie der Chemokine. Es ist am engsten mit CCL21 verwandt, mit dem es 32 % der Aminosäurensequenzhomologie teilt. CCL19 und CCL21 werden hauptsächlich durch stromale Zellen in den T-zellreichen Zonen von Lymphknoten exprimiert. Sie sind wichtige Vermittler des homeostatischen Transports von naiven T-Zellen und aktivierten dendritischen Zellen in die sekundären lymphatischen Organe. CCL19 und CCL21 spielen auch eine Rolle bei T-Zellen-Priming und -aktivierung sowie bei der Rekrutierung von Lymphozyten für entzündete Gewebe. Beide Proteine signalisieren über den G-Protein-gekoppelten Rezeptor CCR7, der auf T-Zellen und reifen dendritischen Zellen exprimiert wird. Obwohl CCL19 und CCL21 beide dieselbe Affinität für CCR7 aufweisen, führt nur die Bindung von CCL19 zur Desensibilisierung und Internalisierung des Rezeptors.Spezifikation
Gehäuse O70460 | |
5 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
24047 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Immunologie | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
4.1 bis 1000 pg/ml | |
5 bis 1000 pg/ml | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Ckb11, ELC, MIP3B, Scya19, Exodus-3 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
RP23-411B7.1, CKb11, ELC, MIP3B, Scya19, Exodus-3 | |
1 Std 20 Min |