missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lonza™ Mouse Neural Stem Cell Nucleofector™ Kit

Artikelnummer. 11596449
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
25 Reaktionen
Artikelnummer. Menge unitSize
11596449 1 Kit 25 Reaktionen
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11596449

Marke: Lonza™ VPG1004

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For efficient transfection of primary mouse neural stem cells in the Nucleofector™ I/II/2b Device.

  • Hohe Transfektionseffizienz für Primärzellen.
  • Zellen behalten die Funktionalität nach der Transfektion.
  • Anwendungen:
    • Transfektion von Zellzahlen im Bereich von 2 x 10bis 2 x 10Zellen.
    • Transfektion mit niedrigem Durchsatz in einer einzigen Küvette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Klar
Vector pmaxGFP™
Zur Verwendung mit (Geräte) Nucleofector™ I/II/2b-Gerät
Zur Verwendung mit (Anwendung) Efficient transfection of primary mouse neural stem cells
Enthält 2.25 mL Nucleofector™ Solution for Mouse Neural Stem Cells, 0.5 mL Supplement 1, 30 μg pmaxGFP™ Vector (0.5 μg/μL in 10 mM Tris pH 8.0), 25 x Aluminum cuvettes (100 μL), 25 x Single-use pipettes
Anzahl Reaktionen 25
pH 8
Menge 1 Kit
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.