Learn More
ACROBiosystems Mouse Siglec-15 / CD33L3 Protein, His Tag
423.38 € - 3108.82 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001094508.1
Molekulargewicht 27.5 kDa
Quelle Mouse Siglec-15, His Tag (SG5-M52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 24 - Thr 262 (Accession # A7E1W8-1).
Immunogen Arg 24 - Thr 262
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16448039
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
SG5-M52H7-1MG
1 mg
3108.82 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16438039
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
SG5-M52H7-100UG
100 μg
423.38 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Siglec-15 is a DAP12-associated immunoreceptor, which belongs to the immunoglobulin superfamily and SIGLEC (sialic acid binding Ig-like lectin) family. Siglecs are cell surface proteins that bind sialic acid. They are found primarily on the surface of immune cells and are a subset of the I-type lectins. Siglec-15 consisting of immunoglobulin (Ig)-like domains, transmembrane domain and a short cytoplasmic tail. Siglec-15 is that recognizes sialylated glycans and regulates osteoclast differentiation. Siglec-15 is a potential therapeutic target for osteoporosis and plays a conserved regulatory role in the immune system of vertebrates.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 27.5 kDa. The protein migrates as 33-40 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001094508.1
Mouse Siglec-15, His Tag (SG5-M52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Arg 24 - Thr 262 (Accession # A7E1W8-1).
-20°C
Siglec-15
Mouse
PBS with Arginine, pH7.4
HEK293
Other Recombinant Proteins
27.5 kDa
Arg 24 - Thr 262
CD33 antigen-like 3,SIGLEC-15,CD33L3,sialic acid-binding Ig-like lectin 15,Siglec15,Siglec-15
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE