Learn More
ACROBiosystems Mouse Siglec-2 / CD22 Protein, His Tag
362.89 € - 2661.24 €
Spezifikation
Zugriffsnummer P35329.1
Molekulargewicht 78.3 kDa
Quelle Mouse Siglec-2, His Tag (SI2-M52Ha) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 22 - Arg 702 (Accession # P35329-1).
Immunogen Ser 22 - Arg 702
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16428059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
SI2-M52HA-100UG
100 μg
362.89 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16438059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
SI2-M52HA-1MG
1 mg
2661.24 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
B-cell receptor CD22 is also known as Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2), B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM), T-cell surface antigen Leu-14, which belongs to the immunoglobulin superfamily and SIGLEC (sialic acid binding Ig-like lectin) family. CD22 mediates B-cell B-cell interactions, and may be involved in the localization of B-cells in lymphoid tissues. Siglec-2 / CD22 binds sialylated glycoproteins, one of which is CD45. Siglec2 / CD22 plays a role in positive regulation through interaction with Src family tyrosine kinases and may also act as an inhibitory receptor by recruiting cytoplasmic phosphatases via their SH2 domains that block signal transduction through dephosphorylation of signaling molecules.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 78.3 kDa. The protein migrates as 100 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
P35329.1
Mouse Siglec-2, His Tag (SI2-M52Ha) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 22 - Arg 702 (Accession # P35329-1).
-20°C
Siglec-2
Mouse
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
78.3 kDa
Ser 22 - Arg 702
CD22,SIGLEC2,BL-CAM,SIGLEC-2,Siglec2,SIGLEC2FLJ22814
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE