Learn More
Gibco™ Mouse Sonic Hedgehog C25II Recombinant Protein
Recombinant Sonic Hedgehog C25II is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
Marke:  Gibco™ PMC8031
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10164903
  • 1886.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Sonic Hedgehog C25II Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Sonic Hedgehog is instrumental in patterning the early embryo. It has been implicated as the key inductive signal in patterning of the ventral neural tube, the anterior-posterior limb axis, and the ventral somites.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
BC063088
6516263
Sequential Chromatography
Sonic Hedgehog C25II
175 aa
This product is supplied lyophilized. Store at 2 to 8°C, preferably desiccated. Upon reconstitution, apportion into working aliquots and store at ≤ -20°C. Avoid repeated freeze⁄thaw cycles.
< 0.1 ng/μg
Wet Ice
E. coli
Recombinant, Ligand, Mutant
Sonic Hedgehog
Gibco™
Cell Culture
19.7 kDa
100μg
SHH
Mouse
Carrier-Free
100 μg
5×103 to 0.83 × 102 units⁄mg
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Neurobiology, Signal Transduction, Development, Differentiation, Stem Cell Research, Oncology
95 %