Learn More
Invitrogen™ VEGF-Rezeptor2 (VEGF R2 /VEGFA) Maus-ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ EMVEGFR2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Der ELISA-Test Maus-Rezeptor 2 vaskulärer endothelialer Zellwachstumfaktor (VEGF R2 /VEGFA) quantifiziert Ms VEGF R2 in Mausserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Maus-VEGF R2 . Verfahrensprinzip Der Maus-VEGF R2-Festphasensandwich-ELISA-Test (enzymverknüpfter Immunosorbent-Assay) misst die Menge des Ziels, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Der vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktor (VEGF) ist ein bedeutender Wachstumsfaktor für endotheliale Zellen VEGFs sind eine Familie eng verwandter Wachstumsfaktoren mit einem konservierten Muster von acht Cystein-Rückständen und gemeinsamen VEGF-Rezeptoren. VEGF-Rezeptor1 und VEGF-Rezeptor2 werden beide endothelial zellspezifisch exprimiert. Sie sind in praktisch allen Geweben bei Erwachsenen und Embryonen nachweisbar. Monozyten exprimieren den VEGF-Rezeptor 1 und den VEGF-Rezeptor 2. Der VEGF-Rezeptor 2 ist an der Bindung von Linien endothelialer Zellen und an der Zellvermehrung beteiligt, während der VEGF-Rezeptor 1 für die Führung endothelialer Zellen in die korrekte räumliche Organisation lumenhaltiger Gefäße verantwortlich zu sein scheint. Der VEGF-Rezeptor 2 bindet VEGF mit hoher Affinität, PIGF jedoch nicht. Signalisierung und Transport dieses VEGF-Rezeptors werden durch mehrere Faktoren reguliert, darunter Rab GTPase, P2Y-Purin-Nukleotid-Rezeptor, Integrin alphaVbeta3 und T-Zell-Protein-Tyrosin-Phosphatase. VEGF-Mutationen sind an infantilen kapillären Hämangiomen beteiligt.Spezifikation
Gehäuse P35918 | |
80 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
16542 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer (Wash Buffer), Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entwicklung | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
81.92 bis 20,000 pg/ml | |
80 bis 20,000 pg/ml | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Kreuzreaktivität: Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 R beta, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, Leptin R, Leptin (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Kdr | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
Vegf, Vpf | |
1 Std 20 Min |