missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Vitamin D BP Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems MAB41881-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vitamin D BP Monoclonal specifically detects Vitamin D BP in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
| Vitamin D BP | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| DBP, DBP/GC, DBP-MAF, DBPVDBG, EC 6.3.1.5, Gc, Gc-globulin, Gc-MAF, GRD3, Group-specific component, group-specific component (vitamin D binding protein), hDBP, VDB, VDBG, VDBP, vitamin D-binding alpha-globulin, vitamin D-binding protein | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Vitamin D BP, Met1-Ser476, Accession # P21614 | |
| 100 μg | |
| 2638 | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| 884706 | |
| ELISA | |
| P21614 | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Primary | |
| Detects mouse Vitamin D BP in direct ELISAs. | |
| Mouse | |
| Supernatant |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?