missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Vitamin D BP Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
183.00 € - 425.00 €
Spezifikation
| Antigen | Vitamin D BP |
|---|---|
| Klon | 884706 |
| Verdünnung | ELISA |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18760427
![]() |
R&D Systems
MAB41881-SP |
25 μg |
183.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18781157
![]() |
R&D Systems
MAB41881-100 |
100 μg |
425.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Vitamin D BP Monoclonal specifically detects Vitamin D BP in Mouse samples. It is validated for ELISA.Spezifikation
| Vitamin D BP | |
| ELISA | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Mouse | |
| P21614 | |
| 2638 | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| 884706 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| DBP, DBP/GC, DBP-MAF, DBPVDBG, EC 6.3.1.5, Gc, Gc-globulin, Gc-MAF, GRD3, Group-specific component, group-specific component (vitamin D binding protein), hDBP, VDB, VDBG, VDBP, vitamin D-binding alpha-globulin, vitamin D-binding protein | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Vitamin D BP, Met1-Ser476, Accession # P21614 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects mouse Vitamin D BP in direct ELISAs. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts