Learn More
MOXD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557381
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15715281
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: DINDKSITDS TVRVIWAYHH EDAGEAGPKY HDSNRGTKSL RLLNPEKTSV LSTALPYFDL VNQDVPIPNK DTTYWCQMFK IPVFQEKHHV IKVEPV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 90%.
MOXD1 Polyclonal antibody specifically detects MOXD1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
MOXD1
Polyclonal
Unconjugated
MOXD1
3230402N08Rik; DBH-like monooxygenase protein 1; Dbhr; DBH-related protein; dJ248E1.1; dopamine-oxygenase; MNCb-5203; monooxygenase DBH like 1; monooxygenase X; monooxygenase, DBH-like 1; MOX; MOXD1; PRO5780; UNQ2493/PRO5780
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26002
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6UVY6
MOXD1
Recombinant protein corresponding to Human MOXD1