Learn More
Moxonidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458266
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16458266 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16458266 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0374
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Moxonidine(BDF5895) is a selective agonist at the imidazoline receptor subtype 1, used as antihypertensive agent.
Moxonidine(BDF5895) is a selective agonist at the imidazoline receptor subtype 1, used as antihypertensive agent.
Specifications
Chemischer Name oder Material Moxonidine
Physikalische Form Powder
CAS 75438-57-2
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H12ClN5O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym BDF5895
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (82.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(OC)=C(NC2=NCCN2)C(Cl)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 241.68
Formelmasse 241.68
Reinheit (%) 99.72%
Güte Research