Learn More
MP Biomedicals™ 1/4 in.-Keramikkugel
Zum Aufbrechen harter/spröder Proben. Zu den besonderen Anwendungsbereichen für die 1/4“ Ceramic Sphere gehört die RNA- und Proteinextraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
Marke:  MP Biomedicals™ 116540412
532.14 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11412400
  • 651.90 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zirkonium(II)-oxid-beschichtete Keramik-Mahlkügelchen
  • Chemisch inert
  • Komponente von Lysing Matrix A- und M-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Zirconium oxide coated ceramic
Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscle, Spores
Bulk Matrix
Unlimited
Raumtemperatur
Hart brechende, spröde Proben
500 Packung
1/4 Zoll Zirkonoxid Banded Satellite zum Schleifen
Sonderangebote
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.