Learn More
MP Biomedicals™ 1x phosphatgepufferter Salzlösung, Dulbecco, ohne Magnesium und Kalzium
Artikelnummer. 15779170 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
6 x 500 ml
Packungsgröße:
3 Liter
Artikelnummer. 15779170
Marke: MP Biomedicals™ 091860454X6
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Klare, farblose Salzlösung ohne Magnesium und Kalzium
  • MDL-Nummer: MFCD00131855
  • Format: Lösung
  • pH: 7 bis 7.6    
  • Osmolalität: 270 bis 305 mg/kg
Zur Handhabung und Kultivierung von Säugetierzellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Farbe Klar
Konzentration 1 X
pH 7 bis 7,6
Physikalische Form Flüssig
Menge 6 x 500 ml
Zusammensetzung Kaliumchlorid 200 mg/l, Kaliumphosphat einbasisch 200 mg/l, Natriumchlorid 8000 mg/l, Natriumphosphat zweibasisch 1150 mg/l