Learn More
MP Biomedicals™ Alkohol-Oxidase
Artikelnummer. 11484602 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kU
5 kU
Packungsgröße:
1 K-Einheit
5 K-Einheiten
Artikelnummer. 11484602
Marke: MP Biomedicals™ 0219015501
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aus Pichea pastoris E.C.1.1.3.13
Katalysiert die Oxidation eines Alkohols in ein Aldehyd und Wasserstoffperoxid. Aktivität: 10-20 U pro mg Protein. Einheiten-Definition: Eine Einheit oxidiert 1.0μmol Methanol pro Minute bei einem pH-Wert von 7.5 und  25°C. Lösung in Saccharose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration ≥10 U/mg
Farbe Rotbraun
pH 7,2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrische Bestimmung von Blutalkohol
Lagerungspuffer 30 %ige Saccharose,0.1 M Kaliumphosphatpuffer bei pH-Wert 8
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle Pichea pastoris
Menge 1 kU
Produkttyp Alkohol-Oxidase
Molekulargewicht ≈630000
Form Gefroren