Learn More
MP Biomedicals™ Alpha-Amylase aus Bacillus subtilis
Artikelnummer. 11473130 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473130 500 g 500 Gramm
11463130 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473130 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0210044790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00 €
    429.45 € / 500 Gramm
    Sparen 21.55 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Verflüssigungs-Diastase wird als trockenes, frei fließendes Pulver mit hoher Gleichförmigkeit und Lagerungsstabilität geliefert
  • CAS-Nummer: 9000-90-2
  • EC-Nummer: 232-565-6
  • MDL-Nummer: MFCD00081319
  • Format: Cremefarbenes bis braunes Pulver
  • Spezifische Aktivität: ∽165,000BAU/g
  • pH: 5 bis 7 (optimal um 6.1)
Spezifikation
Farbe Cremefarben bis bräunlich
Inkubatortemperatur 60°bis 80 °C
pH 5 bis 7
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kohlenhydrat-Hydrolyse
Inhalt und Lagerung 4 °C
Quelle Bacillus subtilis
Menge 500 g
Produkttyp alpha-Amylase
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Amylase
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Amylase