missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Arginase aus Rinderleber

Artikelnummer. 11482950 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 kU
Packungsgröße:
10 K-Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
11482950 10 kU 10 K-Einheiten
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11482950

Marke: MP Biomedicals™ 0210027710

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Großes Abbauenzym für Arginin, das Arginin in Ornithin umwandelt

Das Enzym ist Teil des Krebs-Henseleit-Harnstoffzyklusses. Am stärksten konzentriert in der Säugetierleber und auch in Milchdrüsen vorhanden.

  • Synonyme: L-Arginin amidinase, L-Arginin amidino-Hydrolase
  • CAS-Nummer: 9000-96-8
  • EC-Nummer: 232-570-3
  • MDL-Nummer: MFCD00081368
  • Format: Braunes Pulver
  • Spezifische Aktivität: ∽20 U/mg
  • Extinktionskoeffizient E1 %: 278 nm
  • pH: Optimaler pH-Wert: 10 (Mn2+ aktiviert)
  • Leicht löslich bei 1 mg/ml in 0.05 M Manganmaleat (pH-Wert 7.0), um eine klare, blassbraune Lösung zu erhalten
  • Löslich in destilliertem Wasser oder verdünntem Puffer

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 1 mg/mL
Farbe Braun
pH 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wandelt Arginin in Ornithin um, Mangel ist mit Spastizität und motorischer Dysfunktion verbunden
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle Rinderleber
Menge 10 kU
Produkttyp Arginase
Molekulargewicht 115000 bis 120000
Hemmstoffe Hg2+, Ag2+, Zn2+
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.