Learn More
MP Biomedicals™ Basalmedium Eagle Vitamin-Konzentrat, 100x, modifiziert
Artikelnummer. 17367469 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17367469 100 ml 100 Milliliter
17388593 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17367469 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091600449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.70 €
    48.30 € / 100 Milliliter
    Sparen 2.40 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Säugetierzellkulturen
  • Chemisch definierte essentielle Bestandteile
  • Beständigkeit von Charge zu Charge
  • Medien ohne tierische Bestandteile
  • Keine Proteine, Hormone oder andere Wachstumsfaktoren
  • Keine biologischen Kontaminationen wie Viren,
Spezifikation
Konzentration 100 X
Produkttyp Vitamin-Supplement
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 100 ml