Spezifikation
| Chromagentyp | BCIP oder NBT |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Visualisierung der alkalischen Phosphataseaktivität beim Immunblotting und in der Immunhistologie |
| Menge | 500 ml |
| Substrattyp | BCIP/NBT-Substrat |
| pH | 9,8 |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
| Substratmenge | 500 ml |