Learn More
MP Biomedicals™ Carbonanhydrase
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
- Aktivität von 2000Einheiten/mg
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | >2000 U/mg |
| Farbe | Gelbbraun |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Molekularbiologie, Zellbiologie |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Quelle | Rinder-Erythrozyten |
| Menge | 25 mg |
| Produkttyp | Carbonanhydrase |
| Molekulargewicht | 30000 |
| Form | Lyophilisiertes Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CARBONIC ANHYDRASE
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: carbonic anhydrase