Beschreibung
Ein homotetramerisches Enzym, das sich hauptsächlich in Peroxisomen befindet. Es handelt sich um ein Tetramer, das aus 4 gleichen Untereinheiten mit jeweils einem Molekulargewicht von 60 kDa besteht. Jede Untereinheit enthält Eisen, das an eine Protohäm-IX-Gruppe gebunden ist. Das Enzym bindet außerdem stark NADP, das sich in unmittelbarer Nähe der Hämgruppe befindet (13,7).Å auseinander). Katalase kann zudem mit Alkylwasserstoffperoxiden wie Methylperoxid und Ethylperoxid reagieren und benötigt keinen Aktivator, um seine katalytische Aktivität zu entfalten. Die Katalaseaktivität ist im pH-Bereich von 4,0 bis 8,5 konstant.
- CAS-Nummer: 9001-05-2
- EG-Nummer: 232-577-1
- MDL-Nummer: MFCD00081483
- Format: Klare, hellgelbe Lösung
- Spezifische Aktivität: ∽30.000 U/ml; ≥40.000 U/mg Protein
- Extinktionskoeffizient: 36,5 (276 nm)
- Sterile wässrige Lösung, mischbar mit Wasser
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | ≈30.000 U/ml, ≈40.000 U/mg Protein |
| Farbe | Blassgelb |
| pH | 4 bis 8.5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird als Antioxidans in Zellkulturmedien verwendet, um die Rolle von ROSs bei der Genexpression und Apoptose zu untersuchen, hauptsächlich bei der Krebsforschung. Wird auch verwendet, um H2O2 aus enzymatischen Oxidationsreaktionen zu eliminieren |
| CAS | 9001-05-2 |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Sterilität | Sterile wässrige Lösung |
| Quelle | Rinderleber |
| Menge | 10 ml |
| Produkttyp | Katalase |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- MIXTURE LIST-Contain: Catalase