Beschreibung
- CAS-Nummer: 9026-00-0
- EC-Nummer: 232-808-6
- MDL-Nummer: MFCD00071052
- Aussehen: gelbbräunliches gefriergetrocknetes Pulver
- Spezifische Aktivität: ≥100 U/mg (fest)
- Isoelektrischer Punkt: 5.9 ±0.1
- Bei 20° C mindestens ein Jahr lang stabil
Cholesterinesterase ist nützlich zur enzymatischen Bestimmung des Gesamtcholesterins, wenn es in der klinischen Analyse mit Cholesterinoxidase kombiniert wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | ≥100 U/mg |
| Farbe | Gelblichbraun |
| pH | 7 bis 9 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzymatische Bestimmung von Gesamtcholesterin in Verbindung mit der Cholesterinoxidase in der klinischen Analyse |
| Inhalt und Lagerung | 0 °C |
| Quelle | Pseudomonas-Spezies |
| Menge | 200 U |
| Produkttyp | Cholesterinesterase |
| Molekulargewicht | ≈300000 |
| Hemmstoffe | Hg- - Ag ionisches Detergens |
| Mehr anzeigen |