Learn More
MP Biomedicals™ Kollagenase, Typ 4
Artikelnummer. 11420982 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420982 500 mg 500 Milligramm
11410982 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420982 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0219511090
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Aus Clostridium histolyticum
Pankreatischer Inselchen-Isolierungsgrad. Empfohlen für die Isolierung von Pankreas-Inselchen. Vorbereitet, um niedrigere tryptische Aktivitätsstufen zu enthalten. Aktivität: ≥160 U pro mg Feststoff. Einheiten-Definition: Eine Einheit befreit Peptide aus dem Kollagenäquivalent in Ninhydrin-Farbe zu 1.0μmol von L-Leucin in 5 Stunden bei einem pH-Wert von 7.4 und 37 °C in Gegenwart von Kalziumionen. Dialysiert, gefriergetrocknet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration >160 U/mg
Farbe Braun
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Gewebedissoziation in Kombination mit anderen Enzymen wie Elastase, Trypsin/Papain
Inhalt und Lagerung 4 °C
Quelle Clostridium histolyticum
Menge 500 mg
Produkttyp Kollagenase Typ 4
Hemmstoffe Cystein, EDTA oder o-Phenanthrolin, alpha-2-Makroglobulin – ein großes Glykoprotein aus Plasma, alpha-2-Makroglobulin, alpha-1-Antitrypsin
Form Lyophilisiertes Pulver