Learn More
MP Biomedicals™ Kreatinin-Diminase
Artikelnummer. 11418771 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 E
100 E
Packungsgröße:
1 K-Einheit
100 Einheiten
Artikelnummer. 11418771
Marke: MP Biomedicals™ 0215349080
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
>10U/mg, fest, weißes Pulver. Zur Untersuchung der bioelektronischen Zunge zur zeitgleichen Bestimmung von Harnstoff, Kreatinin und Alkali-Ionen in klinischen Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration >10 U/mg
Farbe Weiß
pH 8.5 bis 9.5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung von Harnstoff-, Kreatinin- und Alkali-Ionen
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle Mikroben
Menge 100 E
Produkttyp Kreatinin-Diminase
Form Lyophilisiertes Pulver