missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ CSM-ADE-HIS-LEU-MET-TRP-URA, Medien in Pulverform

Ausfall-Ergänzung für S. cereviseae

Marke:  MP Biomedicals™ 114560222

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11397939

  • 869.20 € / 100 Gramm
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Fügen Sie jedem Liter DOB oder DOBA 0.55 g CSM-Ade-His-Leu-Met-Trp-Ura hinzu, und autoklavieren Sie 25 Minuten lang bei 121 °C, um ein vollständig synthetisches, definiertes Dropout-Medium für S. cerevisiae zu erhalten

Anwendungen:

Hefezellkultur, Genexpression, Transkriptionsregelung

Spezifikation

Spezifikation

Molecular Biology Certified™
Pulver
Adenin 10 mg/l, L-Arginin HCl 50 mg/l, L-Aspartiksäure 80 mg/l, L-Histidin HCl 0 mg/l, L-Isoleucin 50 mg/l, L-Leucin 0 mg/l, L-Lysin HCl 50 mg/l, L-Methionin 0 mg/l, L-Phenylalanin 50 mg/l, L-Threonin 0 mg/l, L-Tryptophan 0 mg/l, L-Tyrosin 50 mg/l, Uracil 0 mg/l, L-Valin 140 80 mg/l DL-Homoserin wird anstelle von L-Threonin in Gemischen verwendet, bei denen L-Methionin entfällt
100 g
15°bis 30 °C
CSM-ADE-HIS-LEU-MET-TRP-URA
Zum Züchten von Saccharomyces cerevisiae
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote