Learn More
Desoxyribonuklease I von der Rinderpankreas, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417690 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mU
250 mg
Packungsgröße:
10 Mikroeinheiten
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417690 250 mg 250 Milligramm
11444522 10 mU 10 Mikroeinheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417690 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210057583
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Desoxyribonuklease I aus Rinderpankreas 50,000 Dornase u/mg Feststoff, weißes Pulver
  • Desoxyribonuklease aus Rinderpankreas, DNase I, wurde von Kunitz erstmals kristallisiert.
  • Es handelt sich um eine Endonuklease, die Phosphodiesterbindungen aufteilt, vorzugsweise in der Nähe eines Pyrimidin-Nukleotids, das -5'Phosphat-terminierte Polynukleotide mit einer freien Hydroxylgruppe auf Position 3'liefert.
  • Die durchschnittliche Kette der Limitverdauung ist ein Tetranukleotid. DNase I wirkt auf Einzelketten-DNA und auf doppelsträngige DNA und Chromatin.
  • In letzterem Fall erfolgt, obwohl Histone die Empfindlichkeit für die Nukleasewirkung einschränken, über einen bestimmten Zeitraum jedoch die Reaktion auf fast die gesamte Chromatin-DNA.
  • Nach Ansicht von Mirsky und Silverman könnte dies aus der Lockerung der Histonanhaftung an DNA resultieren.
  • Sie stellten fest, dass lysinreiche Histone den Zugriff auf DNA auf DNase effektiver blockieren als argininreiche Histone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 7,8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als genetischer Marker zur forensischen Erkennung verwendet
Inhalt und Lagerung 0 °C
Quelle Rinderpankreas
Menge 250 mg
Produkttyp Desoxyribonuklease I
Molekulargewicht 31000
Hemmstoffe EDTA 7,8 und Natriumdodecylsulfat
Synonym DNase I
Form Lyophilisiertes Pulver