Beschreibung
Mikrobielles Metalloenzym, das bei der Gewebedissoziation (Primärzellkulturen) und Subkultivierung (Sekundärzellkulturen) verwendet wird. Extrem stabil. Aktivität: 6 U/mg. Einheiten-Definition: Eine Einheit ist die Enzymmenge, die 1.0 μmol Tyrosin pro Minute bei 37 °C, pH 7.5 freisetzt. Molekulargewicht: 35.9 kDa. Lyophilisiert.
Ref.: Akimoto, Y. et al., J. Histochem. Cytochem., 40: 1129 (1992).
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelbbraun |
| pH | 6 bis 8.5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinsequenzierung |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Quelle | Bacillus polymyxa |
| Menge | 25 E |
| Produkttyp | Dispase |
| Molekulargewicht | 35,9 |
| Hemmstoffe | EDTA, EGTA, Hg2+, andere Schwermetalle |
| Form | Lyophilisiertes Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.