Learn More
MP Biomedicals™ Dulbecco's Modified Eagle's Medium mit L-Glutamin und 4,5 g/l Glucose
Artikelnummer. 17358593 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17358593 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17358593 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091233354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00 €
    30.45 € / 500 Milliliter
    Sparen 1.55 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das auch als DME bezeichnete Dulbecco's Modified Eagle Medium ist die am häufigsten verwendete Modifikation von Eagle's Basalmediums (BME).
DMEM enthält viermal höhere Konzentrationen an Aminosäuren, Vitaminen und Zusatzkomponenten. Die ursprüngliche Formulierung erfordert 1.000 mg/l Glukose. Diese wurde erstmals zur Unterstützung des Polyomvirus in primären und sekundären embryonalen Mauskulturen eingesetzt. Für eine optimale Kultivierung anderer Zelltypen ist eine Modifikation mit 4.500 mg/l Glukose erhältlich.
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp Dulbecco's Modified Eagle's Medium
Sterilität Steril
Mit Additiven Glukose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur-Anwendungen
Menge 500 ml
pH 6,9 bis 7,2
Inhalt und Lagerung 0 bis 5 °C
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.