Learn More
MP Biomedicals™ Dulbeccos Modified Eagles Med., mit L-Glut. und 4,5 g/l-Glukose, 10 x 1 l
Artikelnummer. 17398583 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 1 l
Packungsgröße:
10 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17398583 10 x 1 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17398583 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091033120
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für die Pflege und Züchtung einer breitgefächerten Vielzahl an Säugetierzellarten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp DMEM-Medium
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat
Menge 10 x 1 l
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C