Learn More
MP Biomedicals™ Ficin
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Aktivität: 300-500 Milchgerinnungseinheiten/mg Hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 bis 7.5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spaltung von Maus-IgG |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Quelle | Feigenbaum Ficus glabrata |
| Menge | 5 g |
| Produkttyp | Ficin |
| Molekulargewicht | ≈25 |
| Hemmstoffe | Iodoacetamid, Iodessigsäure, N-Ethylmaleimid, Quecksilberchlorid, DFP (Diisopropylfluorphosphat), TLCK (Na-p-Tosyl-Lysin-Chloromethyl-Keton), TPCK (N-Tosyl-L-Phenylalanin-Chloromethyl-Keton) |
| Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ficin
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ficin