Learn More
MP Biomedicals™ β-Galactosidase aus Escherichia coli
Artikelnummer. 11491792 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kU
Packungsgröße:
1 K-Einheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491792 1 kU 1 K-Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11491792 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0210493901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00 €
    220.50 € / 1 K-Einheiten
    Sparen 11.50 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
β-Galactosidase spaltet Lactose in seine Monosaccharid-Komponenten, Glucose und Galactose
  • CAS-Nummer: 9031-11-2
  • EC-Nummer: 232-864-1
  • Format: Hellgraues, lockeres Pulver
  • Spezifische Aktivität: ≥50 U/mg
  • Isoelektrischer Punkt: 4.61
  • Optimaler pH-Wert: 7 bis 7.5
Wird für die Untersuchung von Strukturen von Kohlenhydraten, die Bestimmung von Laktose (Lebensmittelanalyse) und als Enzymmarker in Enzym-Immunoassays verwendet.
Spezifikation
Konzentration ≥50 U/mg
Farbe Blassgrau
pH 7 bis 7.5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Strukturelle Untersuchung von Carbohydrat, Bestimmung von Laktose (Lebensmittelanalyse) und als Enzymmarker für Enzym-Immunoassays
Inhalt und Lagerung 4 °C
Quelle E. coli
Menge 1 kU
Produkttyp beta-Galactosidase
Molekulargewicht 540000
Hemmstoffe P-Chlormercuribenzoat, Iodacetamid, Schwermetallionen (Zn++, Fe++, Zn++, Cd++, Cu++, Pb++, Ag+, Hg++), ionische Detergenzien SDS, DAC
Form Lyophilisiertes Pulver