Learn More
MP Biomedicals™ Glucoseoxidase
Artikelnummer. 11401102 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 kU
250 kU
500 kU
50 kU
Packungsgröße:
10 K-Einheiten
250 K-Einheiten
50 K-Einheiten
500 K-Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
11401102 250 kU 250 K-Einheiten
11481092 10 kU 10 K-Einheiten
11491092 50 kU 50 K-Einheiten
11411102 500 kU 500 K-Einheiten
4 options
Artikelnummer. 11401102
Marke: MP Biomedicals™ 0219519683
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Von Aspergillus niger
Typ X.-Aktivität: >100 U/mg Definition der Einheit: Eine Einheit oxidiert1.0 μmol β-D-Glucose zu D-Gluconsäure und Wasserstoff2O2 (pro Minute bei 35 °C, pH-Wert 5.1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration >100 U/mg
Farbe Gelb
pH 4 bis 7
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glucoseoxidase kann bei der enzymatischen Bestimmung von D-Glucose in Lösung verwendet werden
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle Aspergillus niger
Menge 250 kU
Produkttyp Glucoseoxidase
Molekulargewicht ≈160000
Hemmstoffe Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-Chloromercuribenzoat, 50% D-Arabinose
Form Lyophilisiertes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glucose Oxidase
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Glucose Oxidase