Learn More
MP Biomedicals™ Glucoseoxidase
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 kU
250 kU
500 kU
50 kU
Packungsgröße:
10 K-Einheiten
250 K-Einheiten
50 K-Einheiten
500 K-Einheiten
Beschreibung
Typ X.-Aktivität: >100 U/mg Definition der Einheit: Eine Einheit oxidiert1.0 μmol β-D-Glucose zu D-Gluconsäure und Wasserstoff2O2 (pro Minute bei 35 °C, pH-Wert 5.1).
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | >100 U/mg |
| Farbe | Gelb |
| pH | 4 bis 7 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glucoseoxidase kann bei der enzymatischen Bestimmung von D-Glucose in Lösung verwendet werden |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Quelle | Aspergillus niger |
| Menge | 500 kU |
| Produkttyp | Glucoseoxidase |
| Molekulargewicht | ≈160000 |
| Hemmstoffe | Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-Chloromercuribenzoat, 50% D-Arabinose |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Glucose Oxidase
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Glucose Oxidase