Description
Typ X.-Aktivität: >100 U/mg Definition der Einheit: Eine Einheit oxidiert1.0 μmol β-D-Glucose zu D-Gluconsäure und Wasserstoff2O2 (pro Minute bei 35 °C, pH-Wert 5.1).
Specifications
Specifications
| Konzentration | >100 U/mg |
| Farbe | Gelb |
| pH | 4 bis 7 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glucoseoxidase kann bei der enzymatischen Bestimmung von D-Glucose in Lösung verwendet werden |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Quelle | Aspergillus niger |
| Menge | 10 kU |
| Produkttyp | Glucoseoxidase |
| Molekulargewicht | ≈160000 |
| Hemmstoffe | Ag+, Hg2+, Cu2+, 4-Chloromercuribenzoat, 50% D-Arabinose |
| Show More |