Learn More
MP Biomedicals™ β-Glucosidase
Artikelnummer. p-3563289 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 kU
5 kU
Artikelnummer. Menge
11441102 100 kU
11421102 5 kU
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11441102
Marke: MP Biomedicals™ 0219519780
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Von süßen Mandeln
Activity: >1000U/mg material. Unit Definition: One unit is the amount of enzyme which liberates 1.0μg of glucose per minute at 35°C, pH 5.0. Salt-free. Lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration ≥1000 U/mg
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Synthese von Glukosiden und Fukosiden
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle Süße Mandeln
Menge 100 kU
Produkttyp Beta-Glukosidase
Form Pulver