Learn More
MP Biomedicals™ 1X Hanks' ausgewogene Salzlösung (modifiziert) ohne Magnesium und ohne Calcium
Artikelnummer. 11424835 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11424835
Marke: MP Biomedicals™ 091810454
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Minimieren Sie die Zellanhaftung oder -aggregation.
Calcium- und Magnesium unterstützen die Zelladhäsion.Hanks' Balanced Salts (modifiziert), ohne Magnesium und Calcium, wird verwendet, um die Zellanhaftung oder -aggregation zu minimieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Farbe Rot
Konzentration 1 X
pH 6,9 bis 7,4
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Zusammensetzung Kaliumchlorid 400 mg/l, Kaliumphosphat (monobasisch) 60 mg/l, Natriumbicarbonat 350 mg/l, Natriumchlorid 8.000 mg/l, Natriumphosphat (dibasisch) 47,50 mg/l, Dextrose 1.000 mg/l, Phenolrot. Natriumsalz 17 mg/l
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.