Learn More
MP Biomedicals™ Hyaluronidase aus Schafshoden
Artikelnummer. 11403851 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11403851 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 11403851
Marke: MP Biomedicals™ 0215127480
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Quelle: Schaf-Tests
Hyaluronidase katalysiert die zufällige Hydrolyse von 1,4-Verbindungen zwischen 2-Acetamido-
2-deoxy- b-D-Glucose- und D-Glucose-Rückständen in Hyaluronat.
  • CAS-Nummer: 37326-33-3
  • Synonyme: Hyaluronat 4-Glycanohydrolase; Hyaluronat-Lyase; Hyaluronoglucosaminidase; EC-Nr. 3.2.1.35
  • Physische Beschreibung: Aus weißem kristallinem Pulver
  • Einheiten-Definition: Diese Menge an Enzymen verursacht die gleiche Trübungsreduktion wie die Internationale Einheit (I.U.) im Vergleich zum internationalen Standard.
  • Molekülgewicht: Borders und Raftery (1968) berichteten über ein Molekulargewicht von 61,000. Khorlin, et al. (1973) berichten von vier Untereinheiten von 14,000 jeweils und einem Gesamtmolekülgewicht von 55,000.
  • Löslichkeit: Löst sich leicht bei 5 mg/ml in 0.02 M-Natriumphosphat/0.45 % Natriumchlorid/NaOH/0.01 % BSA pH-Wert 6.9, um eine klare, farblose Lösung zu erhalten.
  • Optimaler pH-Wert: 4.5–6 (DeSalequi et al. 1967).
  • Extinktionskoeffizient: = ca. 8.
  • Hemmstoffe: Fe2+ und Fe3+ wirken ebenso wie Mn2+ und Cu2+ hemmend (Warren et al. 1962).
  • Spezifität: Hoden-Hyaluronidase hydrolysiert endo-N-Acetylhexosamin-Bindungen von Hyaluronsäure und der Chondroitin-Schwefelsäuren A und C (nicht B) hauptsächlich zu Tetrasaccharid-Rückständen (Ludowieg et al. 1961). Monosaccharide werden nicht befreit (Rappaport et al. 1951).
  • Stabilisatoren: Yang und Srivastav (1975) berichten, dass Natriumchlorid als Stabilisator dient.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration >1500 U/mg
Farbe Weiß
pH 4.5 bis 6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wirkstoffabgabe und -verabreichung
Inhalt und Lagerung -20 °C
Quelle Schafshoden
Menge 100 mg
Produkttyp Hyaluronidase
Molekulargewicht ≈55
Hemmstoffe Fe2+ und Fe3+ sind inhibierend, ebenso wie Mn2+ und Cu2+
Form Lyophilisiert