Learn More
MP Biomedicals™ Lysozym aus Hühnereiweiß, 20,000 U/mg
Artikelnummer. 11314029 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314029 25 g -
11394019 5 g 5 Gramm
11304029 10 g 10 Gramm
11324029 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 11314029 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals™ missing translation for 'supplierNo' 0210083125
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hydrolysiert b-1,4 glucosidische Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure und N-Acetylglucosamin, die in der Mucopeptid-Zellwandstruktur bestimmter Mikroorganismen, wie z. B. Micrococcus lysodeikticus, auftreten
  • Synonyme: Muramidase, Mukopeptid-N-Acetylmuramoylhydrolase
  • CAS-Nummer: 9001-63-2
  • EC-Nummer: 232-620-4
  • MDL-Nummer: MFCD00131557
  • Format: 3X kristallisiert, salzfrei, albuminfrei, gefriergetrocknet
  • Spezifische Aktivität: ≤20,000 U/mg fest
  • Extinktionskoeffizient (E1 %): 26.4 (280 nm)
  • Isoelektrischer Punkt (pI): pH 11.0
  • pH: 3.6
Wird zum Lysieren von E. coli und Streptomyceten für Extraktionszwecke, wie z. B. das Extrahieren von gruppenspezifischem Antigen, verwendet. Wirkt auch als Keimmittel für bakterielle Sporen. Beim Menschen kann Lysozym die Anti-Tumor-Funktion von Makrophagen vermitteln. Knorpel-Lysozym spielt bei der Knorpelverkalkung eine Rolle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 3 X
Farbe Weiß
pH 11
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lyse von E. coli und Streptomyceten zu Extraktionszwecken wie z. B. dem Extrahieren gruppenspezifischer Antigene
Inhalt und Lagerung 0 °C
Quelle Hühnereiweiß
Menge 25 g
Produkttyp Lysozym
Molekulargewicht 14388
Hemmstoffe Oberflächenaktive Reagenzien wie Dodecylsulfat, Alkohole und Fettsäuren, Imidazol und Indol-Derivate sind Inhibitoren durch Bildung von Veränderungs-/Transferkomplexen
Form Kristallisiert, gefriergetrocknet
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • lysozyme
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: lysozyme